Imprimer
1-Dodecylboronic acid pinacol ester ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H31186.03EA 62.4 EUR
H31186.03 H31186.06
1-Dodecylboronic acid pinacol ester ≥98%
1-Dodecylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₈H₃₇BO₂
Point d'ébullition: 123 °C (0,2 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546195
Numéro CAS: 177035-82-4