Imprimer
Acetochlor
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EHERC10018000EA 146 EUR
EHERC10018000
Acetochlor
Acetochlor
Formule: C₁₄H₂₀ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00143534
Numéro CAS: 34256-82-1
EINECS: 251-899-3