Acetochlor, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
C₁₄H₂₀ClNO₂ |
Numéro MDL:
MFCD00143534 Numéro CAS: 34256-82-1 EINECS: 251-899-3 |