Imprimer
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26410.06EA 800 EUR
H26410.06 H26410.03
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97%
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formule: C₈H₆BrF₃S
Poids moléculaire: 271,10
Point d'ébullition: 71 °C (1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236345
Numéro CAS: 238403-52-6
ADR: 8,III