4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₆BrF₃S Poids moléculaire: 271,10 g/mol Point d'ébullition: 115…118 °C (13 mmHg) Point de fusion: 53…56 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00129189 Numéro CAS: 21101-63-3 UN: 3261 ADR: 8,II |