Imprimer
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52994.06EA 183 EUR
H52994.06
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
Poids moléculaire: 170,40
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411939
Numéro CAS: 148839-33-2