Imprimer
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23688.03EA 78.7 EUR
B23688.03 B23688.06 B23688.14
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
Poids moléculaire: 170,40
Point de fusion: 193…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683107
Numéro CAS: 209919-30-2