3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₀BF₃O₃ Poids moléculaire: 233,98 Point de fusion: 173…176 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08056361 Numéro CAS: 871332-96-6 |