Imprimer
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52524.03EA 560 EUR
H52524.03 H52524.MD
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BF₃O₃
Poids moléculaire: 233,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363789
Numéro CAS: 871329-83-8