4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈BF₃O₃ Poids moléculaire: 219,95 g/mol Point de fusion: 168…172 °C |
Numéro MDL:
MFCD03095346 Numéro CAS: 313546-16-6 |