Imprimer
Methylmagnesium chloride 20% dans le THF pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20310.0250EA 114 EUR
8.20310.0250
Methylmagnesium chloride 20% dans le THF pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Methylmagnesium chloride
Formule: CH₃ClMg
Poids moléculaire: 74,79 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000468
Numéro CAS: 676-58-4
EINECS: 211-629-7
UN: 3399
ADR: 4.3 (3),I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Boiling Point 65 - 66 °C (1013 hPa) (THF)
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point -20 °C (THF)
Explosion Limit 1.5 %(V) (THF)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C (THF)
Synonyms Chloromethylmagnesium