Imprimer
Methylmagnesium chloride 3 M dans le THF
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
46118.JUEA 164 EUR
46118.JU
Methylmagnesium chloride 3 M dans le THF
Methylmagnesium chloride
As a grignard reagent and an alkylating agent in organic synthesis
Formule: CH₃ClMg
Poids moléculaire: 74,79 g/mol
Densité: 1,013
Point éclair: –17 °C (1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000468
Numéro CAS: 676-58-4
EINECS: 211-629-7
UN: 3399
ADR: 4.3,I