Ebselen 99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₃H₉NOSe Poids moléculaire: 274,20 Point de fusion: 178…181 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00210937 Numéro CAS: 60940-34-3 UN: 3283 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 179 to 184 °C |
GC | ≥98.5 % |