Imprimer
Ebselen
Marques : Enzo Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ALEXALX270097M025EA 144 EUR
ALEXALX270097M025 ALEXALX270097M005
Ebselen
Ebselen
Formule: C₁₃H₉NOSe
Poids moléculaire: 274,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210937
Numéro CAS: 60940-34-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III