Imprimer
Ebselen
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
J63190.MAEA 131 EUR
J63190.MA
Ebselen
Ebselen
Formule: C₁₃H₉NOSe
Poids moléculaire: 274,20 g/mol
Point de fusion: 180…181 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00210937
Numéro CAS: 60940-34-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III