Imprimer
Ebselen, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
324483-5EA 175 EUR
324483-5
Ebselen, Millipore®
Ebselen
Formule: C₁₃H₉NOSe
Poids moléculaire: 274,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210937
Numéro CAS: 60940-34-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III