Imprimer
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOMM0330.00EA 3300 EUR
PROOMM0330.00
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₅NO₂
Poids moléculaire: 157,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001466
Numéro CAS: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2