1,4-Dioxene ≥98%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₆O₂ Point d'ébullition: 94…96 °C Densité: 1,08 Point éclair: 1 °C (34 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082537 Numéro CAS: 543-75-9 ADR: 3,II |