Tetramethytetraselenafulvalene 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₀H₁₂Se₂ Point de fusion: 265…270 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011507 Numéro CAS: 55259-49-9 UN: 3283 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Red to violet Crystalline powder |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
NMR (1H-NMR) | ≥96.0 % |