Imprimer
Tetrathiafulvalene 99+%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACRO179412500EA 84.6 EUR
ACRO179412500 ACRO179410010
Tetrathiafulvalene 99+%
Tetrathiafulvalene
Formule: C₆H₄S₄
Poids moléculaire: 204,356 g/mol
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005492
Numéro CAS: 31366-25-3
EINECS: 250-593-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
GC ≥99.0 %