Acetic anhydride-[D₆] (98.5% D) pour spectroscopie RMN
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄D₆O₃ Densité: 1,14 g/cm³ Point éclair: 54 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044225 Numéro CAS: 16649-49-3 EINECS: 240-697-0 UN: 1715 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
D-Enrichment | ≥98.0 % |
Water | ≤10 % |
HPLC | ≥97.5 % |