2-(1-Piperidinyl)phenol ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₅NO Poids moléculaire: 177,24 g/mol Point de fusion: 73…76 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051687 Numéro CAS: 65195-20-2 |