Imprimer
3-(1-Piperidinyl)phenol
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBS12998.250EA 0 EUR
MAYBS12998.250 MAYBS12998.1
3-(1-Piperidinyl)phenol
3-(1-Piperidinyl)phenol
Formule: C₁₁H₁₅NO
Numéro CAS: 27292-50-8