Imprimer
Furfuryl methyl disulphide pour la synthèse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43860.0025EA 246 EUR
8.43860.0025 8.43860.0005
Furfuryl methyl disulphide pour la synthèse
Furfuryl methyl disulphide
Formule: C₆H₈OS₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012326
Numéro CAS: 57500-00-2
EINECS: 260-773-7