Imprimer
Furfuryl methyl sulphide ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B21691.22EA 213 EUR
B21691.22 B21691.14 B21691.06
Furfuryl methyl sulphide ≥98%
Furfuryl methyl sulphide
Formule: C₆H₈OS
Poids moléculaire: 128,19
Point d'ébullition: 170…173 °C
Densité: 1,070
Point éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009604
Numéro CAS: 1438-91-1
EINECS: 215-874-0