Imprimer
4'-(1-Imidazolyl)acetophenone ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L06115.06EA 58.4 EUR
L06115.06 L06115.14
4'-(1-Imidazolyl)acetophenone ≥97%
4'-(1-Imidazolyl)acetophenone
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Poids moléculaire: 186,21
Point de fusion: 114…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005282
Numéro CAS: 10041-06-2
EINECS: 233-123-5