Imprimer
4-Indoleboronic acid 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H53037.MDEA 121 EUR
H53037.MD H53037.03
4-Indoleboronic acid 95%
4-Indoleboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
Poids moléculaire: 160,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095175
Numéro CAS: 220465-43-0