5-Indoleboronic acid 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈BNO₂ Poids moléculaire: 160,97 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01319013 Numéro CAS: 144104-59-6 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to beige Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |