Imprimer
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE59160967-1GEA 0 EUR
MOLE59160967-1G
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Formule: C₁₄H₁₂BNO₄S
Numéro MDL: MFCD02681892
Numéro CAS: 129271-98-3