Imprimer
1-(Phenylsulphonyl)-5-indoleboronic acid
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM27606540EA 0 EUR
MOLEM27606540
1-(Phenylsulphonyl)-5-indoleboronic acid
1-(Phenylsulphonyl)-5-indoleboronic acid
Formule: C₁₄H₁₂BNO₄S
Numéro MDL: MFCD03840606
Numéro CAS: 480438-51-5