Imprimer
1-(Phenylsulphonyl)-6-indoleboronic acid
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM35514231EA 0 EUR
MOLEM35514231
1-(Phenylsulphonyl)-6-indoleboronic acid
1-(Phenylsulphonyl)-6-indoleboronic acid
Formule: C₁₄H₁₂BNO₄S
Numéro MDL: MFCD03840611
Numéro CAS: 480438-52-6