Imprimer
Hexafluoroantimonic acid ∼65% en solution aqueuse
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
33488.18EA 278 EUR
33488.18 33488.22 33488.14 33488.30
Hexafluoroantimonic acid ∼65% en solution aqueuse
Hexafluoroantimonic acid
Formule: HF₆Sb
Poids moléculaire: 236,758 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011327
Numéro CAS: 16950-06-4
EINECS: 241-023-8
UN: 3264
ADR: 8,II