Imprimer
Thiodiglycolic anhydride
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBS10441.50EA 0 EUR
MAYBS10441.50 MAYBS10441.1 MAYBS10441.10
Thiodiglycolic anhydride
Thiodiglycolic anhydride
Formule: C₄H₄O₃S
Poids moléculaire: 132,13
Numéro MDL: MFCD00051689
Numéro CAS: 3261-87-8