Benzothiazol-2-ylmethanol 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇NOS Poids moléculaire: 165,21 Point de fusion: 95…96 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00226293 Numéro CAS: 37859-42-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 94 to 98 °C |
HPLC | ≥97.5 % |