Imprimer
Tritylium hexachloroantimonate ≥99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B25035.22EA 322 EUR
B25035.22 B25035.06 B25035.14
Tritylium hexachloroantimonate ≥99%
Tritylium hexachloroantimonate
Formule: C₁₉H₁₅Cl₆Sb
Poids moléculaire: 577,80
Point de fusion: ∼ 220 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013126
Numéro CAS: 1586-91-0
EINECS: 216-446-6
UN: 3261
ADR: 8,II