Imprimer
Potassium iodate 1/60 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Iodate de potassium
PRLSMC306814.1000EA 35 EUR
PRLSMC306814.1000
Potassium iodate 1/60 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Potassium iodate
Formule: KlO₃
Poids moléculaire: 214 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9