Imprimer
Potassium iodate 1/60 M KIO3 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Iodate de potassium
34273-1LEA 141 EUR
34273-1L
Potassium iodate 1/60 M KIO3 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Potassium iodate
Formule: KlO₃
Poids moléculaire: 214 g/mol
Densité: 1,000 g/cm3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-791-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002