Imprimer
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide ≥99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12195.18EA 87 EUR
A12195.18 A12195.30
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide ≥99%
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₄
Poids moléculaire: 228,25 g/mol
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008640
Numéro CAS: 58477-85-3
EINECS: 261-277-3