4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₀BrNO₂ Poids moléculaire: 256,10 g/mol Point de fusion: 139…141 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051781 Numéro CAS: 101209-08-9 |