Imprimer
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J64865.06EA 762 EUR
J64865.06 J64865.03
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Formule: C₆H₁₂N₄O₂
Poids moléculaire: 172,19 g/mol
Point de fusion: 112 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008318
Numéro CAS: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7