Imprimer
Dodecyl methyl sulphide
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14877.06EA 44.3 EUR
14877.06
Dodecyl methyl sulphide
Dodecyl methyl sulphide
Formule: C₁₃H₂₈S
Poids moléculaire: 216,41
Point d'ébullition: 163…165 °C (19 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015073
Numéro CAS: 3698-89-3
EINECS: 223-028-7