Yttrium(III) 2-ethylhexanoate ≥99.8% (base métaux)
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₄H₄₅O₆Y Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00070441 Numéro CAS: 103470-68-4 |