Imprimer
Flufenoxuron, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
31594-250MGEA 179 EUR
31594-250MG
Flufenoxuron, Supelco®
Flufenoxuron
Formule: C₂₁H₁₁ClF₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00274597
Numéro CAS: 101463-69-8
EINECS: 417-680-3