Imprimer
Divinyl sulphone stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: stabilisé avec hydroquinone
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21215.0010EA 90.5 EUR
8.21215.9999 8.21215.0010
Divinyl sulphone stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Divinyl sulphone
Formule: C₄H₆O₂S
Poids moléculaire: 118,16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008623
Numéro CAS: 77-77-0
EINECS: 201-057-6
UN: 2927
ADR: 6.1 (8),I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -26 °C
Molar Mass 118.16 g/mol
Boiling Point 234.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.05 hPa (25 °C)
Flash Point 102 °C
Refractive Index 1.473 (27 °C, 589 nm)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)