Imprimer
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 96%, ChiPros®
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L19298.06EA 94.1 EUR
L19298.06
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 96%, ChiPros®
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Formule: C₁₅H₁₇N
Poids moléculaire: 211,31 g/mol
Point d'ébullition: 171 °C (15 mmHg)
Densité: 1,010
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015010
Numéro CAS: 38235-77-7