(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₅H₁₇N Poids moléculaire: 211,31 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00015010 Numéro CAS: 38235-77-7 |