Imprimer
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H26825.03EA 38.5 EUR
H26825.03 H26825.06
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BO₄
Poids moléculaire: 248,08 g/mol
Point de fusion: 227…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863710
Numéro CAS: 180516-87-4