4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥94%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₁BO₄ Poids moléculaire: 193,99 g/mol Point de fusion: 137…140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02179441 Numéro CAS: 4334-88-7 |