Imprimer
2-Carboxyphenylboronic acid 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L16301.03EA 263 EUR
L16301.03 L16301.06 L16301.MD
2-Carboxyphenylboronic acid 95%
2-Carboxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BO₄
Poids moléculaire: 165,94
Point de fusion: ∼ 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318118
Numéro CAS: 149105-19-1
EINECS: 000-000-0