3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S Poids moléculaire: 185,98 |
Numéro MDL:
MFCD00013111 Numéro CAS: 66472-86-4 EINECS: 266-376-5 |